Läs mer
3-(Boc-amino)-3-fenylpropionsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15409109
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15409109 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15409109 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19802.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 14676-01-8 | C14H19NO4 | 265,309 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
CAS 14676-01-8
Smältpunkt 142 °C till 144 °C (dekomposition)
Molekylformel C14H19NO4
MDL-nummer MFCD02090695
Kvantitet 1 g
Beilstein 2867023
Synonym 3-boc-amino-3-phenylpropionic acid, 3-n-boc-3-phenylpropionic acid, boc-dl-beta-phe-oh, 3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, 3-boc-amino-3-phenyl-propionic acid, 3-tert-butoxycarbonylamino-3-phenylpropanoic acid, 3-tert-butoxy carbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, boc-d-, a-phe-oh, pubchem16181
InChI-nyckel JTNQFJPZRTURSI-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 3-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-3-fenylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 265.309
PubChem CID 2756815
Formel vikt 265.31
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.