Läs mer
Alfa Aesar™ 3-(Boc-amino)-4-methylbenzeneboronic acid, 98%
Produktkod. 15499895
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15499895
Brand: Alfa Aesar™ H52548.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 850568-81-9
Molekylformel C12H18BNO4
Molekylvikt (g/mol) 251.09
MDL-nummer MFCD04115654
InChI-nyckel RUPLVISWFCBMCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-boc-amino-4-methylphenyl boronic acid, 3-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylphenyl boronic acid, 3-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylphenylboronic acid, 3-boc-amino-4-methylbenzeneboronic acid, 4-methyl-3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino phenyl boronic acid, 3-boc-amino-4-methylphenyl boronicacid, 3-t-butoxycarbonylamino-4-methylphenylboronic acid, 3-tert-butoxy carbonyl amino-4-methylphenyl boronic acid, 3-tert-butoxycarbonylamino-4-methylphenylboronic acid
PubChem CID 5173718
IUPAC-namn [4-methyl-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]phenyl]boronic acid
LEDER CC1=C(NC(=O)OC(C)(C)C)C=C(C=C1)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Boc-amino)-4-methylbenzeneboronic acid
Smältpunkt 300°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 251.09
Procent renhet 98%