Läs mer
3-(Boc-amino)azetidine, 98%
Produktkod. 15455918
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455918 250 mg 250mg
15465918 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455918 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59556.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 91188-13-5 | C8H16N2O2 | 172.23 g/mol
Det är en mellanprodukt i organiska synteser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är en mellanprodukt
i organiska synteser.
Löslighet
Lösligt i vatten. (5g/100ml)
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från värme och fukt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91188-13-5
Molekylformel C8H16N2O2
Molekylvikt (g/mol) 172.23
MDL-nummer MFCD01861759
InChI-nyckel NEMXVXVJGXZDRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl azetidin-3-ylcarbamate, 3-n-boc-amino-azetidine, 3-boc-aminoazetidine, 3-n-boc-amino azetidine, tert-butyl n-azetidin-3-yl carbamate, 3-n-boc-aminoazetidine, 3-boc-amino azetidine, azetidin-3-yl-carbamic acid tert-butyl ester, 3-boc-amino-azetidine, 3-tert-butoxycarbonylamino azetidine
PubChem CID 1519405
IUPAC-namn tert-butyl-N-(azetidin-3-yl)karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1CNC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Boc-amino)azetidine
Kokpunkt 268°C
Löslighetsinformation Soluble in water. (5g/100ml)
Densitet 1.06
Kvantitet 250 mg
Flampunkt 116°C (241°F)
Formel vikt 172.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.