Läs mer
3-(Boc-amino)benzeneboronic acid, 95%
Produktkod. 11382279
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382279 5 g 5g
11372279 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382279 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27258.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 380430-68-2 | C11H16BNO4 | 237.062 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 380430-68-2
Molekylformel C11H16BNO4
Molekylvikt (g/mol) 237.062
MDL-nummer MFCD03411945
InChI-nyckel CWLNHPXWZRALFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-boc-aminophenyl boronic acid, 3-n-boc-amino phenylboronic acid, 3-tert-butoxycarbonylamino phenylboronic acid, n-boc-3-aminophenylboronic acid, 3-tert-butoxycarbonyl amino phenylboronic acid, 3-boronoaniline, n-boc protected, 3-tert-butoxycarbonyl amino benzeneboronic acid, 3-boc-amino benzeneboronic acid, 3-tert-butoxycarbonylamino phenyl-boronic acid, 3-tert-butoxycarbonyl amino phenyl boronic acid
PubChem CID 2773228
IUPAC-namn [3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]phenyl]boronic acid
LEDER B(C1=CC(=CC=C1)NC(=O)OC(C)(C)C)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Boc-amino)benzeneboronic acid
Smältpunkt ∽155°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 237.06
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.