Läs mer
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid, 98+%
Produktkod. 15448927
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15448927 1 g 1g
15468927 250 mg 250mg
15458927 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15448927 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52299.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 334932-13-7 | C12H21NO4 | 243.303 g/mol
3-(Boc-amino)cyklohexankarboxylsyra används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-(Boc-amino)cyklohexankarboxylsyra används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten (2,1
g/L vid 25 C).°
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 334932-13-7
Molekylformel C12H21NO4
Molekylvikt (g/mol) 243.303
MDL-nummer MFCD03453252
InChI-nyckel JSGHMGKJNZTKGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 3-boc-amino cyclohexanecarboxylic acid, 3-tert-butoxy carbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid, 3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino cyclohexane-1-carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 3-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino, cis-3-boc-amino cyclohexanecarboxylic acid, trans-3-tert-butoxycarbonylamino cyclohexanecarboxylic acid, 3-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid, acmc-209fp1
PubChem CID 4420316
IUPAC-namn 3-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]cyklohexan-1-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCC(C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
Löslighetsinformation Slightly soluble in water (2.1g/L at 25°C).
Kvantitet 1 g
Formel vikt 243.3
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.