Läs mer
3-(BOC-Amino)piperidine, 97%
Produktkod. 10646660 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10646660 1 g Glass Bottle 1g
10441250 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10646660 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 437510010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 172603-05-3 | C10H20N2O2 | 200.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 172603-05-3
Molekylformel C10H20N2O2
Molekylvikt (g/mol) 200.28
InChI-nyckel WUOQXNWMYLFAHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-boc-aminopiperidine, tert-butyl piperidin-3-ylcarbamate, 3-n-boc-aminopiperidine, tert-butyl n-piperidin-3-yl carbamate, 3-boc-amino piperidine, 3-n-boc-amino piperidine, 3-tert-butoxycarbonylamino piperidine, 3-aminopiperidine, 3-boc protected, piperidin-3-yl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-3-piperidyl carbamate
PubChem CID 4233041
IUPAC-namn tert-butyl N-piperidin-3-ylcarbamate
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCNC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(BOC-Amino)piperidine
Smältpunkt 104.6°C to 112.6°C
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 200.28
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-(BOC-Amino)piperidine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.