Läs mer
3-(BOC-amino)propylbromid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10567834 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10567834 1 g Glasflaska 1g
10754375 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10567834 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 397010010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 83948-53-2 | C8H16BrNO2 | 238.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83948-53-2
Molekylformel C8H16BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 238.13
MDL-nummer MFCD02683429
InChI-nyckel IOKGWQZQCNXXLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-boc-amino propyl bromide, tert-butyl 3-bromopropylcarbamate, tert-butyl n-3-bromopropyl carbamate, 3-boc-amino propylbromide, tert-butyl 3-bromopropyl carbamate, 3-bromo-propyl-carbamic acid tert-butyl ester, n-3-bromopropyl carbamic acid tert-butyl ester, 3-tert-butoxycarbonylamino propyl bromide, n-boc-3-bromopropylamine, 1-n-boc-3-bromopropylamine
PubChem CID 4460490
IUPAC-namn tert-butyl-N-(3-bromopropyl)karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(BOC-amino)propyl bromide
Smältpunkt 34°C to 36.5°C
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 238.12
Procent renhet 95%
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-(BOC-amino)propyl bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.