Läs mer
3-(Boc-aminometyl)azetidinhydroklorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15415286
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15415286 250 mg 250mg
15425286 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15415286 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59816.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 91188-15-7 | C9H18N2O2 | 186.26 g/mol
Det är en användbar byggsten i syntesen av polypeptider och andra kvävehaltiga föreningar med potentiella biologiska egenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är en användbar byggsten i syntesen av
polypeptider och andra kvävehaltiga föreningar med potentiella biologiska egenskaper.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91188-15-7
Molekylformel C9H18N2O2
Molekylvikt (g/mol) 186.26
MDL-nummer MFCD01861760
InChI-nyckel MOLUHRBHXXGWDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-n-boc-aminomethyl azetidine, 3-boc-aminomethylazetidine, tert-butyl n-azetidin-3-ylmethyl carbamate, tert-butyl azetidin-3-ylmethyl carbamate, azetidin-3-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl azetidin-3-ylmethylcarbamate, 3-boc-aminomethyl-azetidine, 3-n-boc aminomethylazetidine, tert-butyl azetidin-3-yl methyl carbamate, 3-boc-3-aminomethylazetidine
PubChem CID 15346872
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCC1CNC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Boc-aminomethyl)azetidine hydrochloride
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC-namn tert-butyl N-(azetidin-3-ylmetyl)karbamat
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 222.71
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.