missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-(Boc-aminometyl)azetidinhydroklorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. 15425286
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15425286 500 mg 500mg
15415286 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15425286 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59816.ME
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 91188-15-7 | C9H18N2O2 | 186.26 g/mol

Det är en användbar byggsten i syntesen av polypeptider och andra kvävehaltiga föreningar med potentiella biologiska egenskaper.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Tillämpningar Det är en användbar byggsten i syntesen av
polypeptider och andra kvävehaltiga föreningar med potentiella biologiska egenskaper.

Löslighet Något löslig i
vatten.

Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 91188-15-7
Molekylformel C9H18N2O2
Molekylvikt (g/mol) 186.26
MDL-nummer MFCD01861760
InChI-nyckel MOLUHRBHXXGWDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-n-boc-aminomethyl azetidine, 3-boc-aminomethylazetidine, tert-butyl n-azetidin-3-ylmethyl carbamate, tert-butyl azetidin-3-ylmethyl carbamate, azetidin-3-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl azetidin-3-ylmethylcarbamate, 3-boc-aminomethyl-azetidine, 3-n-boc aminomethylazetidine, tert-butyl azetidin-3-yl methyl carbamate, 3-boc-3-aminomethylazetidine
PubChem CID 15346872
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCC1CNC1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-(Boc-aminomethyl)azetidine hydrochloride
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC-namn tert-butyl N-[(azetidin-3-yl)metyl]karbamat
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 222.71
Procent renhet 95%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.