Läs mer
3-(Boc-aminometyl)bensenboronsyra, 97 %
Produktkod. 15469197
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15469197 250 mg 250mg
15459197 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15469197 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52453.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
CAS: 199609-62-6 | C12H18BNO4 | 251,089 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 199609-62-6
Molekylformel C12H18BNO4
Molekylvikt (g/mol) 251.089
MDL-nummer MFCD06246052
InChI-nyckel YHAQUGOSDQZIMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-n-boc-aminomethyl phenylboronic acid, 3-tert-butoxycarbonyl amino methyl phenyl boronic acid, 3-n-boc-amino methyl phenylboronic acid, 3-n-boc aminomethylphenylboronic acid, 3-tert-butoxycarbonylamino methyl phenylboronic acid, 3-n-boc-aminomethyl phenyl boronic acid, 3-tert-butoxycarbonylaminomethyl phenylboronic acid, 3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino methyl phenyl boronic acid, 3-aminomethyl benzeneboronic acid, n-boc protected, 3-tert-butoxycarbonyl amino methyl phenylboronic acid
PubChem CID 3684686
IUPAC-namn [3-[[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]metyl]fenyl]borsyra
LEDER B(C1=CC(=CC=C1)CNC(=O)OC(C)(C)C)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Boc-aminomethyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt 188 °C till 190 °C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 251.09
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.