Läs mer
3-(Boc-aminometyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15484518
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15484518 5 g 5g
15494518 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15484518 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58183.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102297-41-6
Molekylformel C11H16N2O2
Molekylvikt (g/mol) 208.26
MDL-nummer MFCD06411296
InChI-nyckel PHQXGCNECRISKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-3-aminomethyl pyridine, tert-butyl pyridin-3-ylmethyl carbamate, n-boc-3-aminomethylpyridine, 3-boc-aminomethyl pyridine, tert-butyl n-pyridin-3-ylmethyl carbamate, carbamic acid, 3-pyridinylmethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 3-n-tert-butyloxycarbonyl amino methyl pyridine, pyridin-3-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, ambkkkkk570, tert-butyl pyridin-3-yl methylcarbamate
PubChem CID 13948280
IUPAC-namn tert-butyl-N-(pyridin-3-ylmetyl)karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CN=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Boc-aminomethyl)pyridine
Kokpunkt 130 °C
Brytningsindex 1.508
UN-nummer UN1993
Kvantitet 5 g
Flampunkt 22 °C (72 °F)
Formel vikt 208.26
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.