Läs mer
3-(Boc-aminometyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7039064
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 15484518
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H58183.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102297-41-6
Molekylformel C11H16N2O2
Molekylvikt (g/mol) 208.26
MDL-nummer MFCD06411296
InChI-nyckel PHQXGCNECRISKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-3-aminomethyl pyridine, tert-butyl pyridin-3-ylmethyl carbamate, n-boc-3-aminomethylpyridine, 3-boc-aminomethyl pyridine, tert-butyl n-pyridin-3-ylmethyl carbamate, carbamic acid, 3-pyridinylmethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 3-n-tert-butyloxycarbonyl amino methyl pyridine, pyridin-3-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, ambkkkkk570, tert-butyl pyridin-3-yl methylcarbamate
PubChem CID 13948280
IUPAC-namn tert-butyl-N-(pyridin-3-ylmetyl)karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CN=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Boc-aminomethyl)pyridine
Kokpunkt 130°C
Brytningsindex 1.508
UN-nummer UN1993
Kvantitet 5 g
Flampunkt 22°C (72°F)
Formel vikt 208.26
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.