missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Bodipy-propanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bodipy-propanoic Acid |
| CAS | 165599-63-3 |
| Molekylformel | C14H15BF2N2O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15BF2N2O2/c1-9-7-10(2)18-13(9)8-12-4-3-11(5-6-14(20)21)19(12)15(18,16)17/h3-4,7-8H,5-6H2,1-2H3,(H,20,21) |
| LEDER | Cc1cc(C)n2c1C=C3C=CC(=[N+]3[B-]2(F)F)CCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-(2,2-difluoro-10,12-dimethyl-3-aza-1-azonia-2-boranuidatricyclo[7.3.0.03,7]dodeca-1(12),4,6,8,10-pentaen-4-yl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.09 |
| Formel vikt | 292.1195 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?