Läs mer
3-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanol, 96%
Produktkod. 11398505
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11398505 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11398505 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10566.03
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 431-34-5 | C3H4BrF3O | 192.96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 431-34-5
Molekylformel C3H4BrF3O
Molekylvikt (g/mol) 192.96
MDL-nummer MFCD00040945
InChI-nyckel VBHIIZIQRDVGDH-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 220632
IUPAC-namn 3-brom-1,1,1-trifluorpropan-2-ol
LEDER OC(CBr)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanol
Densitet 1.861
Kokpunkt 124°C to 126°C
Flampunkt 43°C (109°F)
Brytningsindex 1.399
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1987
Beilstein 1737803
Synonym 3-bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanol, pubchem12626, acmc-20an9c, 1,1,1-trifluoro-3-bromo-propan-2-ol, 2-propanol,3-bromo-1,1,1-trifluoro, 3-bromo-1,1,1-trifluoro-propan-2-ol, 2-propanol, 3-bromo-1,1,1-trifluoro, rac-3-bromo-1,1,1-trifluoro-propan-2-ol, 3-bromanyl-1,1,1-tris fluoranyl propan-2-ol
Formel vikt 192.97
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.