Läs mer
3-brom-1,2-propandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10562801 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10562801 25 mL Glasflaska 25ml
10286450 5 mL Glasflaska 5ml
10299153 100 mL Glass bottle 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10562801 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 209850250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4704-77-2 | C3H7BrO2 | 154.99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4704-77-2
Molekylformel C3H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 154.99
MDL-nummer MFCD00004711
InChI-nyckel SIBFQOUHOCRXDL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 20827
ChEBI CHEBI:18719
IUPAC-namn 3-brompropan-1,2-diol
LEDER C(C(CBr)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-1, 2-propanediol
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.7700g/mL, 1.77
Kokpunkt 72.0°C to 75.0°C (0.2 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrCH2CH(OH)CH2OH
Brytningsindex 1.5165 to 1.5195
Kvantitet 25 mL
Beilstein 01, I, 248
Synonym 3-bromo-1,2-propanediol, monobromoglycerol, alpha-bromohydrin, 1,2-propanediol, 3-bromo, bromodeoxyglycerol, glycerol bromohydrin, 1-bromo-2,3-propanediol, 3-bromodeoxyglycerol, rs-3-bromo-1,2-propanediol, 1,2-propanediol,3-bromo
Formel vikt 154.99
Procent renhet 97%
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Bromo-1,2-propanediol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.