Läs mer
3-Bromo-1,2-propanediol, TRC
Produktkod. 30133943
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133943 10 g
17972225 5 g
17911275 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133943 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68665510G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4704-77-2
Molekylformel C3H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 154.99
Synonym 3-Bromo-1,2-propanediol, (±)-Glycerol 1-bromohydrin, 1-Bromo-1-deoxyglycerol, 1-Bromo-2,3-dihydroxypropane, 1-Bromo-2,3-propanediol, 2,3-Dihydroxy-1-bromopropane, 3-Bromo-1,2-dihydroxypropane, 3-Bromo-1,2-propandiol, DL-Glycerol 1-bromohydrin, Glycerol bromohydrin, Glycerol α-bromohydrin, α-Bromohydrin
IUPAC-namn 3-bromopropane-1,2-diol
LEDER OCC(O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-1,2-propanediol
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C3H7BrO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2
Formel vikt 153.9629