Läs mer
3-Bromo-1,8-naphthalic anhydride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7047129
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358626 250 mg 250mg
11348626 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358626 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17683.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24050-49-5
Molekylformel C12H5BrO3
Molekylvikt (g/mol) 277.07
MDL-nummer MFCD00228162
InChI-nyckel LYXFXCSFCWZGNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromobenzo de isochromene-1,3-dione, 3-bromo-1,8-naphthalic anhydride, 5-bromo-1h,3h-benzo de isochromene-1,3-dione, pubchem24244, 5-bromo-benzo de isochromene-1,3-dione, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione,5-bromo, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione, 5-bromo, 11-bromo-3-oxatricyclo 7.3.1.0, 1 3 trideca-1 13 ,5,7,9,11-pentaene-2,4-dione, 7-bromo-3-oxatricyclo 7.3.1.0?,__ trideca-1 13 ,5,7,9,11-pentaene-2,4-dione, 11-bromo-3-oxatricyclo 7.3.1.0?, 1 3 trideca-1 13 ,5,7,9,11-pentaene-2,4-dione
PubChem CID 3907491
IUPAC-namn 7-brom-3-oxatricyklo[7.3.1.0^,13]trideka-1(13),5,7,9,11-pentaen-2,4-dion
LEDER BrC1=CC2=CC=CC3=C2C(=C1)C(=O)OC3=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
Smältpunkt 244°C to 246°C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 180001
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 277.08
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.