Läs mer
3-bromo-1-adamantankarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30338833
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30338833 1 g
1 options
Produktkod. 30338833 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6788851G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-1-adamantane Carboxylic Acid
CAS 21816-08-0
Molekylformel C11H15BrO2
Kvantitet 1 g
Synonym 3-Bromo-1-Adamantanecarboxylic Acid, 3-Bromotricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-carboxylic Acid, 1-Bromo-3-carboxyadamantane1-Bromoadamantane-3-carboxylic Acid, 3-Bromo-1-adamantanecarboxylic Acid3-Bromo-1-carboxyadamantane
InChI formel InChI=1S/C11H15BrO2/c12-11-4-7-1-8(5-11)3-10(2-7,6-11)9(13)14/h7-8H,1-6H2,(H,13,14)
LEDER OC(=O)C12CC3CC(CC(Br)(C3)C1)C2
IUPAC-namn 3-bromoadamantan-1-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 259.14
Formel vikt 258.0255