Läs mer
3-brom-l-metyl-lh-pyrazolo[3,4-b]pyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10536344
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10536344 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10307604 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10536344 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC70910CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 116855-03-9
Molekylformel C7H6BrN3
Molekylvikt (g/mol) 212.05
MDL-nummer MFCD11878034
InChI-nyckel BVDWIHGOGVWCCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-1-methyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 3-bromo-1-methylpyrazolo 3,4-b pyridine, 3-bromo-1-methylpyrazolo 5,4-b pyridine, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 3-bromo-1-methyl
PubChem CID 278149
IUPAC-namn 3-brom-l-metylpyrazolo[3,4-b]pyridin
LEDER CN1C2=C(C=CC=N2)C(=N1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-1-methyl-1H-pyrazolo[3, 4-b]pyridine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 212.05
Procent renhet 95%