Läs mer
3-brom-1-fenylpropan, MP Biomedicals
Produktkod. 11417515 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11417515 100 g 5g
1 options
Produktkod. 11417515 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521178705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    491.00 SEK
    467.38 SEK / 5g
    Save 23.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-1-phenylpropane
CAS 637-59-2
Molekylformel C9H11Br
MDL-nummer MFCD00000257
Kvantitet 100 g
Synonym 3-bromopropyl benzene, 1-bromo-3-phenylpropane, 3-phenylpropyl bromide, benzene, 3-bromopropyl, 3-bromo-1-phenylpropane, 3-bromoprop-1-yl benzene, unii-6vx623qn9v, .gamma.-bromopropyl benzene, 4-bromopropylbenzene, benzene, bromopropyl
InChI-nyckel XMZQWZJMTBCUFT-UHFFFAOYSA-N
LEDER BrCCCC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn (3-brompropyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 199.09
PubChem CID 12503
Formel vikt 199.1