Läs mer
3-Bromo-1-phenylsulfonyl-7-azaindole, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15494717
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15494717 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 15494717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32042.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-1-phenylsulfonyl-7-azaindole
CAS 880769-95-9
Molekylformel C13H9BrN2O2S
MDL-nummer MFCD09839041
Kvantitet 250 mg
Synonym 3-bromo-1-phenylsulfonyl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1-benzenesulfonyl-3-bromo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, n-phenylsulfonyl-3-bromo-7-azaindole, 1-benzenesulfonyl-3-bromopyrrolo 2,3-b pyridine, 3-bromo-1-phenylsulfonyl-7-azaindole, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine,3-bromo-1-phenylsulfonyl, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 3-bromo-1-phenylsulfonyl, n-phenylsulfonyl-3-bromo-7-azandole
InChI-nyckel TZTSMNAZKFSLIC-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N2C=C(C3=C2N=CC=C3)Br
IUPAC-namn 1-(benzenesulfonyl)-3-bromopyrrolo[2,3-b]pyridine
Molekylvikt (g/mol) 337.191
PubChem CID 45588134
Formel vikt 337.2
Procent renhet 95%