Läs mer
3-brom-1-propanol, 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10463073 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10463073 5 g Glasflaska 5g
10440831 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10463073 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 403200050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 627-18-9 | C3H7BrO | 138.99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 627-18-9
Molekylformel C3H7BrO
Molekylvikt (g/mol) 138.99
MDL-nummer MFCD00002942
InChI-nyckel RQFUZUMFPRMVDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-1-propanol, trimethylene bromohydrin, 1-propanol, 3-bromo, 3-bromopropanol, 3-hydroxypropyl bromide, 1-bromo-3-propanol, 3-bromo-propan-1-ol, ccris 5979, 1-bromo-3-hydroxypropane, unii-3t4axh68fh
PubChem CID 12308
IUPAC-namn 3-brompropan-1-ol
LEDER OCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-1-propanol
Namnnotering 92%
CAS Min % 90.0
CAS Max % 100.0
Densitet 1.6000g/mL, 1.6
Kokpunkt 62.0°C (5.0 mmHg)
Flampunkt 65°C
Analysprocentintervall 90% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Br(CH2)3OH
Brytningsindex 1.4860 to 1.4900
Kvantitet 5 g
Beilstein 01, 356
Löslighetsinformation Solubility in water: 167g/L water (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol and ether, soluble in most solvents
Formel vikt 138.99
Procent renhet 92%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.