Läs mer
3-brom-1-propanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11429897
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429897 25 g 25g
11419897 5 g 5g
11439897 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22857.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 627-18-9 | C3H7BrO | 138.99 g/mol
3-Bromo-1-propanol används i syntesen av fluorescerande halogenidkänsliga kinoliniumfärgämnen, kirala, kvartära proliner genom cyklisering av kvartära aminosyror och smälta saltpolymerer. Det används för studier av micellära medier och i mikroemulsioner baserade på katjoniska eller nonjoniska ytaktiva medel genom att reagera med fenoler. Det fungerar som ett ympmedel vid syntesen av återvinningsbara reagens och en mellanprodukt vid syntesen av organiska molekyler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Bromo-1-propanol används vid syntes av fluorescerande halogenidkänsliga kinoliniumfärgämnen, kirala, kvartära proliner genom cyklisering av kvartära aminosyror och smälta saltpolymerer. Det används för studier av micellära medier och i mikroemulsioner baserade på katjoniska eller nonjoniska ytaktiva medel genom att reagera med fenoler. Det fungerar som ett ympmedel vid syntesen av återvinningsbara reagens och en mellanprodukt vid syntesen av organiska molekyler.
Löslighet
Blandbar med vatten. Något blandbar med etanol och eter.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 627-18-9
Molekylformel C3H7BrO
Molekylvikt (g/mol) 138.99
MDL-nummer MFCD00002942
InChI-nyckel RQFUZUMFPRMVDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-1-propanol, trimethylene bromohydrin, 1-propanol, 3-bromo, 3-bromopropanol, 3-hydroxypropyl bromide, 1-bromo-3-propanol, 3-bromo-propan-1-ol, ccris 5979, 1-bromo-3-hydroxypropane, unii-3t4axh68fh
PubChem CID 12308
IUPAC-namn 3-brompropan-1-ol
LEDER OCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-1-propanol
Densitet 1.59
Kokpunkt 71°C to 73°C (11 mmHg)
Flampunkt 93°C (199°F)
Linjär formel BrCH2CH2CH2OH
Brytningsindex 1.4885
Kvantitet 25 g
Beilstein 969160
Löslighetsinformation Miscible with water. Slightly miscible with ethanol and ether.
Formel vikt 138.99
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Bromo-1-propanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromo-1-propanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.