Läs mer
3-Bromo-1-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-1-propanol |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7BrO/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2 |
| Formel vikt | 137.968 |