Läs mer
(3-Bromo-1-propen-1-yl)benzene, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3-Bromo-1-propen-1-yl)benzene |
| CAS | 4392-24-9 |
| Molekylformel | C9H9Br |
| MDL-nummer | MFCD00000245 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | BrCC=CC1=CC=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.07 |
| Procent renhet | 98% |