Läs mer
3-Bromo-1-propene, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15818490
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15818490 1 L 1 L
15808490 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15818490 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8010211000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Stabilized for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-95-6
Kvalitet Research
Molekylformel BrCH2CH=CH2
Molekylvikt (g/mol) 120.98
Specifikationer
Smältpunkt -119°C
Densitet 1.428 To 1.432 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 70°C to 72°C/1013 mbar
MDL-nummer MFCD00000244
Kvantitet 1 L
Synonym 3-Bromo-1-propene, Allyl bromide, 3-Bromo-1-propene