Läs mer
3-Bromo-1-(triisopropylsilyl)pyrrole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-1-(triisopropylsilyl)pyrrole |
| CAS | 87630-36-2 |
| Molekylformel | C13H24BrNSi |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24BrNSi/c1-10(2)16(11(3)4,12(5)6)15-8-7-13(14)9-15/h7-12H,1-6H3 |
| LEDER | CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)n1ccc(Br)c1 |
| IUPAC-namn | (3-bromopyrrol-1-yl)-tri(propan-2-yl)silane |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.33 |
| Formel vikt | 301.0861 |