Läs mer
3-Bromo-1-trimethylsilyl-1-propyne, 98%
Produktkod. 15430278
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15430278 5 g 5g
15440278 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15430278 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53451.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 38002-45-8 | C6H11BrSi | 191.143 g/mol
3-Bromo-1-trimetylsilyl-1-propyn används vid framställning av tetrahydroisokinolin-3-karboxylsyraderivat. Det fungerar som ett propargyleringsmedel och används för alkylering av dianjon av beta-ketoestrar vid gamma-kol. Det spelar en viktig roll i syntesen av allenalkoholer och terminala konjugerade enyner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-brom-1-trimetylsilyl-1-propyn används vid framställning av tetrahydroisokinolin-3-karboxylsyraderivat. Det fungerar som ett propargyleringsmedel och används för alkylering av dianjon av beta-ketoestrar vid gamma-kol. Det spelar en viktig roll i syntesen av allenalkoholer och terminala konjugerade enyner.
Löslighet Oblandbar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38002-45-8
Molekylformel C6H11BrSi
Molekylvikt (g/mol) 191.143
MDL-nummer MFCD00134460
InChI-nyckel GAPRPFRDVCCCHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-1-trimethylsilyl-1-propyne, 3-bromoprop-1-yn-1-yl trimethylsilane, 3-bromo-1-propynyl trimethylsilane, 3-trimethylsilyl propargyl bromide, 3-bromoprop-1-ynyl trimethyl silane, silane, 3-bromo-1-propynyl trimethyl, 3-bromoprop-1-yn-1-yl trimethyl silane, acmc-1cthe, ksc496i3r
PubChem CID 642589
IUPAC-namn 3-bromprop-1-ynyl(trimetyl)silan
LEDER C[Si](C)(C)C#CCBr
Specifikationer
Kokpunkt 44°C to 45°C (2mmHg)
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-1-trimethylsilyl-1-propyne
Kvantitet 5 g
Linjär formel BrCH2C≡CSi(CH3)3
Beilstein 2037650
Flampunkt 63°C (145°F)
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 191.14
Procent renhet 98%
Brytningsindex 1.483
Densitet 1.17
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.