Läs mer
3-Brom-1-(trimetylsilyl)-1-propyn, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne |
| CAS | 38002-45-8 |
| Molekylformel | C19 H14 O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | (3-Bromo-1-propyn-1-yl)trimethylsilane, (3-Bromo-1-propynyl)trimethylsilane, (Bromomethyl)(trimethylsilyl)acetylene, (Trimethylsilyl)propargyl Bromide, 1-(Trimethylsilyl)-3-bromopropyne, 1-Bromo-3-trimethylsilyl-2-propyne, 1-Bromo-3-trimethylsilylyprop-2-yne, 3-(Trimethylsilyl)propargyl Bromide, 3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne, 3-Bromo-1-(trimethylsilyl)propyne, 3-Trimethylsilyl-2-propynyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14O2/c1-19(17-9-5-4-8-16(17)18(20)21-19)15-11-10-13-6-2-3-7-14(13)12-15/h2-12H,1H3 |
| LEDER | CC1(OC(=O)c2ccccc12)c3ccc4ccccc4c3 |
| IUPAC-namn | 3-metyl-3-nafthalen-2-yl-2-bensofuran-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 274.313 |
| Formel vikt | 274.099 |