Läs mer
(3-Bromo-2,4,6-trimethylphenylcarbamoyl)methyliminodiacetic acid, 98+%
Produktkod. 11392877
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392877 5 g 5g
11382877 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16086.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 78266-06-5 | C15H19BrN2O5 | 387.23 g/mol
(3-Bromo-2,4,6-trimethylphenylcarbamoyl)methyliminodiacetic acid is used in the diagnostic field of medicine and in the assessment of hepatobillary transport.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(3-Bromo-2,4,6-trimethylphenylcarbamoyl)methyliminodiacetic acid is used in the diagnostic field of medicine and in the assessment of hepatobillary transport.
Solubility
Soluble in dimethylsulphoxide and ethanol. Insoluble in water.
Notes
Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78266-06-5
Molekylformel C15H19BrN2O5
Molekylvikt (g/mol) 387.23
MDL-nummer MFCD00216974
InChI-nyckel MHPZZZZLAQGTHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym mebrofenin, choletec, mebrofenine inn-french, mebrofeninum inn-latin, mebrofenino inn-spanish, unii-7pv0b6ed98, 3-bromo-2,4,6-trimethylphenylcarbamoyl methyliminodiacetic acid, 3-bromomesityl carbamoyl methyl imino diacetic acid, n-2-3-bromo-2,4,6-trimethylphenyl amino-2-oxoethyl-n-carboxymethyl glycine, mebrofenine
PubChem CID 54158
IUPAC-namn 2-[[2-(3-bromo-2,4,6-trimethylanilino)-2-oxoethyl]-(carboxymethyl)amino]acetic acid
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1NC(=O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)C)Br)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-Bromo-2,4,6-trimethylphenylcarbamoyl)methyliminodiacetic acid
Smältpunkt 192°C to 196°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in dimethylsulphoxide and ethanol. Insoluble in water.
Formel vikt 387.24
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.