Läs mer
3-Bromo-2,4,6-trimethylpyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-2,4,6-trimethylpyridine |
| CAS | 23079-73-4 |
| Molekylformel | C8H10BrN |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10BrN/c1-5-4-6(2)10-7(3)8(5)9/h4H,1-3H3 |
| LEDER | CC1=CC(=NC(=C1Br)C)C |
| IUPAC-namn | 3-bromo-2,4,6-trimethylpyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.08 |
| Formel vikt | 198.9997 |