Läs mer
3-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde |
| CAS | 1326714-93-5 |
| Molekylformel | C7H3OF2Br |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3BrF2O/c8-6-5(9)2-1-4(3-11)7(6)10/h1-3H |
| LEDER | Fc1ccc(C=O)c(F)c1Br |
| IUPAC-namn | 3-bromo-2,4-difluorobenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 221 |
| Formel vikt | 219.9335 |