Learn More
3-Brom-2,5-diklorotropen, 97 %
Product Code. 11463284
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11463284 1 g 1g
11473284 5 g 5g
11483284 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11463284 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10603.03
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 60404-18-4 | C4HBrCl2S | 231,92 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 60404-18-4
Molekylformel C4HBrCl2S
Molekylvikt (g/mol) 231.92
MDL-nummer MFCD00041440
InChI-nyckel PBUHOXBSIQJRNO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 521925
IUPAC-namn 3-brom-2,5-diklortiofen
LEDER ClC1=CC(Br)=C(Cl)S1
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-2,5-dichlorothiophene
Kokpunkt 95°C to 97°C (14 mmHg)
Brytningsindex 1.608
Kvantitet 1 g
Beilstein 1306272
Synonym thiophene,3-bromo-2,5-dichloro, zlchem 1326, acmc-209mjs, 2,5-dichloro bromo thiophene, 2,5-dichloro-3-bromothiophene, 3-bromo-2,5-dichloro thiophene, thiophene, 3-bromo-2,5-dichloro
Formel vikt 231.93
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.