Läs mer
3-Bromo-2,6-difluoranilin, 96 %
Produktkod. 15479118
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15479118 1 g 1g
15499118 250 mg 250mg
15489118 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15479118 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62609.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1262198-07-1 | C6H4BrF2N | 208,01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1262198-07-1
Molekylformel C6H4BrF2N
Molekylvikt (g/mol) 208.01
MDL-nummer MFCD22627833
InChI-nyckel HIZADWSSPWORHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine,3-bromo-2,6-difluoro
PubChem CID 21645692
IUPAC-namn 3-brom-2,6-difluoranilin
LEDER NC1=C(F)C=CC(Br)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-2,6-difluoroaniline
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 208
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.