Läs mer
3-brom-2,6-difluorbensaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11406440
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11406440 5 g 5g
11366639 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11406440 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26213.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 398456-82-1 | C7H3BrF2O | 221.001 g/mol
3-brom-2,6-difluorbensaldehyd används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-Brom-2,6-difluorbensaldehyd används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara under torr inert gas. Den är känslig för luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 398456-82-1
Molekylformel C7H3BrF2O
Molekylvikt (g/mol) 221.001
MDL-nummer MFCD08282773
InChI-nyckel OXBHKEYDKAWFLS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22139701
IUPAC-namn 3-brom-2,6-difluorbensaldehyd
LEDER C1=CC(=C(C(=C1F)C=O)F)Br
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde
Smältpunkt 53°C to 57°C
Kvantitet 5 g
Känslighet Air Sensitive
Synonym 3-bromo-2,6-difluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-bromo-2,6-difluoro, acmc-209j8a, 3-bromo-2, 6-difluorobenzaldehyde, benzaldehyde,3-bromo-2,6-difluoro
Formel vikt 221
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.