Läs mer
3-Bromo-2,6-dihydroxybenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-2,6-dihydroxybenzoic Acid |
| CAS | 26792-49-4 |
| Molekylformel | C7 H5 Br O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrO4/c8-3-1-2-4(9)5(6(3)10)7(11)12/h1-2,9-10H,(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)c1c(O)ccc(Br)c1O |
| IUPAC-namn | 3-bromo-2,6-dihydroxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.02 |
| Formel vikt | 231.9371 |