Läs mer
3-brom-2,6-dimetoxibensoesyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10726705
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10726705 25 g 25g
10167722 1 g 1g
10568263 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10726705 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB07593EB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Chemical Identifiers
CAS 73219-89-3
Molekylformel C9H9BrO4
Molekylvikt (g/mol) 261.071
MDL-nummer MFCD00052933
InChI-nyckel CUQANLQRQJHIQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774744
IUPAC-namn 3-brom-2,6-dimetoxibensoesyra
LEDER COC1=C(C(=C(C=C1)Br)OC)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-2, 6-dimethoxybenzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97+%
Kvantitet 25 g
Synonym maybridge1_001596, acmc-1bfe7, 2,6-dimethoxy-3-bromobenzoic acid, benzoic acid,3-bromo-2,6-dimethoxy, benzoic acid, 3-bromo-2,6-dimethoxy
Formel vikt 261.07
Procent renhet 97%