Läs mer
3-Bromo-2,6-dimethoxypyridine, 98%, Thermo Scientific™
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-2,6-dimethoxypyridine |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 218.05 |
| Procent renhet | 98% |