Läs mer
3-Bromo-2,6-dimethoxypyridine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11436450
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11436450 5 g 5g
11446450 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11436450 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27564.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13445-16-4
Molekylformel C7H8BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 218.05
MDL-nummer MFCD08669938
InChI-nyckel UUTYQBCAEWGFQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3-bromo-2,6-dimethoxy, acmc-1bvd1, ksc495m9b, 2,6-dimethoxy-3-bromopyridine, 2,6-dimethoxyl-3-bromopyridine, 3-bromanyl-2,6-dimethoxy-pyridine, 3-bromo-2 pound not6-dimethoxypyridine
PubChem CID 642860
IUPAC-namn 3-bromo-2,6-dimethoxypyridine
LEDER COC1=NC(=C(C=C1)Br)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-2,6-dimethoxypyridine
Kvantitet 5 g
Formel vikt 218.05
Procent renhet 98%