Läs mer
3-Bromo-2-(brommetyl)propionsyra, 98 %
Produktkod. 11474177
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474177 100 g 100g
11454177 5 g 5g
11464177 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474177 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19630.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 41459-42-1 | C4H5Br2O2 | 244,89 g/mol
3-Bromo-2-(brommetyl)propionsyra fungerar som en organisk byggsten för framställning av beta-substituerade akrylater. Det används vid framställning av t-butyl-2-(fenyltiometyl)propenoat, t-butyl-3-(fenyltio)-2-(fenyltiometyl)propenoat och 3-(fenyltio)-2-(fenylsulfinylmetyl)propenoat. Vidare spelar det en viktig roll i syntesen av betalaktamer genom cyklisering av motsvarande amid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-Bromo-2-(brommetyl)propionsyra fungerar som en organisk byggsten för framställning av beta-substituerade akrylater. Det används vid framställning av t-butyl-2-(fenyltiometyl)propenoat, t-butyl-3-(fenyltio)-2-(fenyltiometyl)propenoat och 3-(fenyltio)-2-(fenylsulfinylmetyl)propenoat. Vidare spelar det en viktig roll i syntesen av betalaktamer genom cyklisering av motsvarande amid.
Löslighet
Löslig i ättiksyra.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41459-42-1
Molekylformel C4H5Br2O2
Molekylvikt (g/mol) 244.89
MDL-nummer MFCD00010643
InChI-nyckel QQZJWQCLWOQDQV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-bromo-2-bromomethyl propionic acid, 3-bromo-2-bromomethyl propanoic acid, propanoic acid, 3-bromo-2-bromomethyl, .beta.,.beta.-dibromoisobutyric acid, 3-bromo-2-bromomethyl propionicacid, bis bromomethyl acetic acid, zlchem 161, acmc-209jkh, beta,beta'-dibromoisobutyric acid, 2-bromomethyl-3-bromopropanoic acid
PubChem CID 318915
IUPAC-namn 3-brom-2-(brommetyl)propansyra
LEDER [O-]C(=O)C(CBr)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid
Smältpunkt 98 °C till 101 °C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3261
Löslighetsinformation Löslig i ättiksyra.
Formel vikt 245.91
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.