Läs mer
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid, 98%
Produktkod. p-7024627
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11454177
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19630.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 41459-42-1 | C4H5Br2O2 | 244.89 g/mol
3-Bromo-2-(brommetyl)propionsyra fungerar som en organisk byggsten för framställning av beta-substituerade akrylater. Det används vid framställning av t-butyl-2-(fenyltiometyl)propenoat, t-butyl-3-(fenyltio)-2-(fenyltiometyl)propenoat och 3-(fenyltio)-2-(fenylsulfinylmetyl)propenoat. Vidare spelar det en viktig roll i syntesen av betalaktamer genom cyklisering av motsvarande amid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-Bromo-2-(brommetyl)propionsyra fungerar som en organisk byggsten för framställning av beta-substituerade akrylater. Det används vid framställning av t-butyl-2-(fenyltiometyl)propenoat, t-butyl-3-(fenyltio)-2-(fenyltiometyl)propenoat och 3-(fenyltio)-2-(fenylsulfinylmetyl)propenoat. Vidare spelar det en viktig roll i syntesen av betalaktamer genom cyklisering av motsvarande amid.
Löslighet
Löslig i ättiksyra.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41459-42-1
Molekylformel C4H5Br2O2
Molekylvikt (g/mol) 244.89
MDL-nummer MFCD00010643
InChI-nyckel QQZJWQCLWOQDQV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-bromo-2-bromomethyl propionic acid, 3-bromo-2-bromomethyl propanoic acid, propanoic acid, 3-bromo-2-bromomethyl, .beta.,.beta.-dibromoisobutyric acid, 3-bromo-2-bromomethyl propionicacid, bis bromomethyl acetic acid, zlchem 161, acmc-209jkh, beta,beta'-dibromoisobutyric acid, 2-bromomethyl-3-bromopropanoic acid
PubChem CID 318915
IUPAC-namn 3-brom-2-(brommetyl)propansyra
LEDER [O-]C(=O)C(CBr)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid
Smältpunkt 98°C to 101°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Löslighetsinformation Soluble in acetic acid.
Formel vikt 245.91
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.