Läs mer
3-Bromo-2-butanon, 97%, stick. med <1 % magnesiumoxid
Beskrivning
3-Bromo-2-butanon är involverad i framställningen av o-isopropyl S-3-oxobutan-2-ylditiokarbonat genom reaktion med kalium-o-isopropylxantat, som vid behandling med svavelsyra ger 4,5-dimetyl-1,3-ditiol-2-on.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
3-Bromo-2-butanon är involverad i framställningen av o-isopropyl S-3-oxobutan-2-ylditiokarbonat genom reaktion med kalium-o-isopropylxantat, som vid behandling med svavelsyra ger 4,5-dimetyl-1,3-ditiol-2-on.
Löslighet
Blandbar med diklormetan.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser och starka reduktionsmedel.
Specifikationer
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-2-butanone |
| Namnnotering | Stabiliserat med <1 % magnesiumoxid |
| Densitet | 1.438 |
| Kokpunkt | 69 °C till 70 °C (70 mmHg) |
| Flampunkt | >100 °C (212 °F) |
| Odör | Stickande lukt |
| Brytningsindex | 1.459 |
| Kvantitet | 50 g |
| UN-nummer | UN2922 |
| Beilstein | 906773 |
| Mehr anzeigen |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.