Läs mer
3-Bromo-2-butanon, 97%, stick. med <1 % magnesiumoxid
Produktkod. 11439492
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439492 250 g 250g
11419492 10 g 10g
11429492 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439492 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10186.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 814-75-5 | C4H7BrO | 151,003 g/mol
3-Bromo-2-butanon är involverad i framställningen av o-isopropyl S-3-oxobutan-2-ylditiokarbonat genom reaktion med kalium-o-isopropylxantat, som vid behandling med svavelsyra ger 4,5-dimetyl-1,3-ditiol-2-on.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Bromo-2-butanon är involverad i framställningen av o-isopropyl S-3-oxobutan-2-ylditiokarbonat genom reaktion med kalium-o-isopropylxantat, som vid behandling med svavelsyra ger 4,5-dimetyl-1,3-ditiol-2-on.
Löslighet
Blandbar med diklormetan.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 814-75-5
Molekylformel C4H7BrO
Molekylvikt (g/mol) 151.003
MDL-nummer MFCD00013538
InChI-nyckel BNBOUFHCTIFWHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-butanone, 2-butanone, 3-bromo, 2-bromo-3-butanone, 3-bromo-butan-2-one, 1-bromoethyl methyl ketone, 2-bromobutan-2-one, 3-bromobutanone, 3-bromo-2-butanon, 2-bromo-3-oxobutane, 3-bromo-butan-2-on
PubChem CID 13142
IUPAC-namn 3-bromobutan-2-on
LEDER CC(C(=O)C)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-2-butanone
Namnnotering Stabiliserat med <1 % magnesiumoxid
Densitet 1.438
Kokpunkt 69 °C till 70 °C (70 mmHg)
Flampunkt >100 °C (212 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.459
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 906773
Löslighetsinformation Blandig med diklormetan.
Formel vikt 151.01
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.