Läs mer
3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15491219
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15491219 5 g 5g
15481219 1 g 1g
15401229 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15491219 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64153.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 185017-72-5
Molekylformel C6H5BrClN
Molekylvikt (g/mol) 206.47
MDL-nummer MFCD03095218
InChI-nyckel JVDQYSIJBRTRMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-chloro-6-picoline, 5-bromo-6-chloro-2-picoline, 2-chloro-3-bromo-6-methylpyridine, 5-bromo-6-chloro-2-methylpyridine, pyridine, 3-bromo-2-chloro-6-methyl, 3-bromo-2-chloro-6-methyl-pyridine, pubchem1286, acmc-209emg, ksc538q8t, 3-bromo-2-chloro-6 picoline
PubChem CID 2734418
IUPAC-namn 3-brom-2-klor-6-metylpyridin
LEDER CC1=CC=C(Br)C(Cl)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 7757196
Formel vikt 206.47
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast