Läs mer
3-Bromo-2-kloropyridin-5-sulfonylklorid, 96 %
Code produit 11313906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet Conditionnement
11313906 1 g 1g
11323906 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11313906 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17015.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 216394-05-7 | C5H2BrCl2NO2S | 290,94 g/mol
3-Bromo-2-klorpyridin-5-sulfonylklorid är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Bromo-2-klorpyridin-5-sulfonylklorid är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Reagerar med vatten. Löslig i diklormetan.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvara under torr inert gas. Den är känslig för fukt. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 216394-05-7
Molekylformel C5H2BrCl2NO2S
Molekylvikt (g/mol) 290.94
MDL-nummer MFCD01318107
InChI-nyckel TURGMVYIESHZBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-chloropyridine-5-sulfonyl chloride, 3-bromo-2-chloropyridine-5-sulphonyl chloride, 5-bromo-6-chloro-pyridine-3-sulfonyl chloride, 5-bromo-6-chloro-3-chlorosulphonyl pyridine, 5-bromo-6-chloro-3-pyridinesulfonyl chloride, 5-bromo-6-chloro-3-pyridine sulfonyl chloride, pubchem1289, 5-bromo-6-chloropyridine-3-sulfonylchloride, acmc-209xe4, 5-bromo-6-chloro 3-pyridyl chlorosulfone
PubChem CID 2793626
IUPAC-namn 5-brom-6-klorpyridin-3-sulfonylklorid
LEDER ClC1=C(Br)C=C(C=N1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulfonyl chloride
Smältpunkt 65 °C till 70 °C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Reagerar med vatten. Löslig i dikloretan.
Formel vikt 290.95
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.