Läs mer
3-Bromo-2-chloropyridine, 98%
Produktkod. 10705642 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10705642 5 g 5g
10556820 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10705642 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 360650050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 52200-48-3 | C5H3BrClN | 192.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52200-48-3
Molekylformel C5H3BrClN
Molekylvikt (g/mol) 192.44
InChI-nyckel HDYNIWBNWMFBDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-bromopyridine, pyridine, 3-bromo-2-chloro, 3-bromo-2-chloro-pyridine, pubchem1098, 2-chloro-bromopyridine, acmc-209kyb, 3-bromo-2-chlorolpyridine, 3-bromo-2-chloropyridine, 3-bromo-2-chloro pyridine, 2-chloro-3-bromo pyridine
PubChem CID 693324
IUPAC-namn 3-bromo-2-chloropyridine
LEDER C1=CC(=C(N=C1)Cl)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-2-chloropyridine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 57.9°C to 58.3°C
Färg White to Yellow
Kokpunkt 97°C (1.3 kPa)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 192.44
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals, Flakes or Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Bromo-2-chloropyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.