Läs mer
3-Bromo-2-cyanobenzeneboronic acid, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15418468
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15418468
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H61871.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1032231-32-5
Molekylformel C7H5BBrNO2
Molekylvikt (g/mol) 225.836
InChI-nyckel LHGIIQFOQAPPQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-cyanophenyl boronic acid, 2-cyano-3-bromophenylboronic acid
PubChem CID 46739320
IUPAC-namn (3-bromo-2-cyanophenyl)boronic acid
LEDER B(C1=C(C(=CC=C1)Br)C#N)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-2-cyanobenzeneboronic acid
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 225.84
Procent renhet 96%
Fysisk form Solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.