Läs mer
3-brom-2-cyanopyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11496580
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11496580 1 g 1g
15463737 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11496580 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27632.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 55758-02-6
Molekylformel C6H3BrN2
Molekylvikt (g/mol) 183.01
MDL-nummer MFCD02683288
InChI-nyckel HCOPIUVJCIZALB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-cyanopyridine, 3-bromopicolinonitrile, 2-cyano-3-bromopyridine, 3-bromo-2-pyridinecarbonitrile, 3-bromo-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 3-bromo, pubchem2263, 3-bromopicolino-nitrile, bromo-2-cyano-pyridine, 3-bromo-2-cyano-pyridine
PubChem CID 817694
IUPAC-namn 3-brompyridin-2-karbonitril
LEDER BrC1=CC=CN=C1C#N
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-2-cyanopyridine
Smältpunkt 96°C to 99°C
Kokpunkt 120°C (4 mmHg)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 183.01
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.