Läs mer
3-Bromo-2-cyanopyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-2-cyanopyridine |
| CAS | 55758-02-6 |
| Molekylformel | C6 H3 Br N2 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3BrN2/c7-5-2-1-3-9-6(5)4-8/h1-3H |
| LEDER | Brc1cccnc1C#N |
| IUPAC-namn | 3-bromopyridine-2-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.01 |
| Formel vikt | 181.948 |