Läs mer
3-Bromo-2-cyanopyridine, TRC
Produktkod. 30333037
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30333037 25 g
1 options
Produktkod. 30333037 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68272525G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-2-cyanopyridine
CAS 55758-02-6
Molekylformel C6 H3 Br N2
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H3BrN2/c7-5-2-1-3-9-6(5)4-8/h1-3H
LEDER Brc1cccnc1C#N
IUPAC-namn 3-bromopyridine-2-carbonitrile
Molekylvikt (g/mol) 183.01
Formel vikt 181.948